Learn More
Pirocarbonato de dietilo, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10114380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
5 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10114380 100 g Frasco de vidrio 100 g
10052140 5 g Frasco de vidrio 5 g
10417970 25 g Frasco de vidrio 25 g
10794264 500 g Frasco de vidrio 500 g
11995151 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10114380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170251000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1609-47-8
Fórmula molecular C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00009106
Clave InChI FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
Nombre IUPAC carbonato etílico de etoxicarbonilo
SMILES CCOC(=O)OC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl pyrocarbonate
Densidad 1.1175g/mL
Punto de ebullición 93.0°C to 94.0°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 69°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.97
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.3960 to 1.4000
Cantidad 100 g
Beilstein 03,IV,18
Índice Merck 153146
Gravedad específica 1.1175
Información de solubilidad Solubility in water: slow decomposition. Other solubilities: very soluble in acetone,ethanol,ligroin
Viscosidad 1.97 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl pyrocarbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4