Learn More
Piridina-2,3-dicarboxilato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Pyridine-2,3-dicarboxylate |
| CAS | 2050-22-8 |
| Fórmula molecular | C11H13NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diethyl 2,3-Pyridinedicarboxylate, Diethyl Quinolinate, Quinolinic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO4/c1-3-15-10(13)8-6-5-7-12-9(8)11(14)16-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | piridina-2,3-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 223.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0845 |