Learn More
Dietilo pirazol-3,5-dicarboxilato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259343 5 g Frasco de vidrio 5 g
10166683 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296520050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37687-24-4
Fórmula molecular C9H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 212.21
Número MDL MFCD00152167
Clave InChI MBWXLICVQZUJOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 3,5-pyrazoledicarboxylate, diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate, 3,5-diethoxycarbonylpyrazole, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid diethyl ester, 3,5-diethyl 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, diethyl ester, zlchem 861, pubchem22955, acmc-1aj76
PubChem CID 142184
Nombre IUPAC 1H-pirazol-3,5-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=NN1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 51.0°C to 55.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl pyrazole-3,5-dicarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.