Learn More
Propilmalonato de dietil, TRC
Código de producto. 30370949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370949 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30370949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4448055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Propylmalonate
CAS 2163-48-6
Fórmula molecular C10 H18 O4
Cantidad 5 g
Sinónimo Valproic Acid Impurity 18
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c1-4-7-8(9(11)13-5-2)10(12)14-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-propilpropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 202.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1205