Learn More
Pimelato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Pimelate |
| CAS | 2050-20-6 |
| Fórmula molecular | C11H20O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20O4/c1-3-14-10(12)8-6-5-7-9-11(13)15-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCC(=O)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 216.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.1362 |