Learn More
(Ftalimidometil)fosfonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444557 5 g 5 g
11454557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21096.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33512-26-4 | C13H16NO5P | 297.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33512-26-4
Fórmula molecular C13H16NO5P
Peso molecular (g/mol) 297.247
Número MDL MFCD00134313
Clave InChI IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
PubChem CID 1924456
Nombre IUPAC 2-(Dietoxifosforilmetil)isoindol-1,3-diona
SMILES CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl (phthalimidomethyl)phosphonate
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.25
Porcentaje de pureza 97%