Learn More
Dietilftalato, TRC
Código de producto. 30012499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012499 100 g 100 g
30011852 500 g 500 g
17918324 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444770100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-66-2
Fórmula molecular C12 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-diethyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (9CI), Phthalic acid, diethyl ester (6CI,8CI), 1,2-Benzodioic acid diethyl ester, 1,2-Diethyl benzene-1,2-dicarboxylate, Anozol, DEP, Diethyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diethyl phthalate, Ethyl phthalate, NSC 8905, Neantine, Palatinol A, Phthalol, Placidol E, Solvanol, Unimoll DA, o-Benzenedicarboxylic acid diethyl ester, o-Bis(ethoxycarbonyl)benzene, Phthalic acid, bis-ethyl ester
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dietilo
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phthalate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0892
Porcentaje de pureza >95%