Learn More
Ftalato de dietilo, Mikromol™
Código de producto. 17928654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17928654 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17928654 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.28
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ftalato de dietilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phthalate
CAS 84-66-2
Nombres de analitos o componentes Diethyl phthalate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H14 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diethyl Phthalate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
Nombre IUPAC benceno-1,2-dicarboxilato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 222.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222,0892 g/mol