Learn More
Ftalato de dietilo-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phthalic acid, bis-ethyl ester D4 |
| CAS | 93952-12-6 |
| Fórmula molecular | C12 2H4 H10 O4 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, diethyl ester (9 CI), Phthalic acid diethyl ester (3,4,5,6)-D4, Phthalic acid, bis-ethyl ester D4, Diethyl phthalate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8 H,3-4H2,1-2H3/i5D,6 D,7 D,8 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCC)c(C(=O)OCC)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 3,4,5,6-tetradeuterobenceno-1,2-dicarboxilato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 226.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.1143 g/mol |
| Mostrar más |