Learn More
Diethyl phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16491526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491526 500 mg 500 miligramos
16484596 100 mg 100 miligramos
16480926 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101417
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Diethylphosphate (DEP) is product of metabolism and of environmental degradation of a commonly used insecticide Chlorpyrifos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phosphate
Forma física Liquid
CAS 598-02-7
Color Colorless
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H11O4P
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo Diethyl phosphoric acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (220.64 mM)
SMILES O=P(OCC)(O)OCC
Peso molecular (g/mol) 154.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1
Porcentaje de pureza 95.0%