Learn More
Fosfato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15780869 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15780869 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15780869 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407420050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phosphate
CAS 598-02-7, 7664-38-2
Punto de fusión 6.0°C
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 203.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H11O4P
Fórmula lineal (C2H5O)2PO2H
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.29
Sinónimo diethyl phosphate, diethyl acid phosphate, phosphoric acid, diethyl ester, diethyl phosphoric acid, diethylphosphate, diethylphosphoric acid, ethyl phosphate, di, o,o-diethyl hydrogen phosphate, ethyl phosphate, eto 2 ho po, o,o-diethylphosphoric acid
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Clave InChI UCQFCFPECQILOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=O)(O)OCC
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno dietílico
Peso molecular (g/mol) 154.1
PubChem CID 654
ChEBI CHEBI:27708
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl phosphate, 96%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, diethyl ester