Learn More
Dietilfosfato-13C4 Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30138081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138081 10 mg 10 miligramos
17994765 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44472210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1329613-90-2
Fórmula molecular 13C4H10NaO4P
Peso molecular (g/mol) 180.05
Sinónimo Phosphoric Acid Diethyl Ester-13C4 Sodium Salt, Ethyl Sodium Phosphate-13C4, Diethyl-13C4 Sodium Phosphate, Sodium Diethyl Phosphate-13C4;
SMILES O=P(O[13CH2][13CH3])(O[Na])O[13CH2][13CH3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Phosphate-13C4 Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11O4P.Na/c1-3-7-9(5,6)8-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0349
Porcentaje de pureza >95%