Learn More
Feniltiometilfosfonato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl phenylthiomethylphosphonate is used to produce Diethylphosphorylmethylphenylsulfoxid, Chemical reagents, pharmaceutical research, pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El feniltiometilfosfonato de dietilo se utiliza para producir dietilfosforilmetilfenilsulfóxido, reactivos químicos, intermediarios farmacéuticos y en la investigación farmacéutica.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl phenylthiomethylphosphonate |
| Densidad | 1.174 |
| Punto de ebullición | 146°C to 148°C (0.5 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.534 |
| Cantidad | 50 g |
| Beilstein | 1246215 |
| Información de solubilidad | Difficult to mix. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.29 |
| Porcentaje de pureza | 96% |