Learn More
Fenilfosfonito de dietilo, 98%
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl phenylphosphonite |
| Densidad | 1.032 |
| Punto de ebullición | 64°C (0.7 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.51 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2804900 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.