Learn More
Fenilfosfonito de dietilo, 98%
Código de producto. 11416616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11416616 5 g 5 g
11426616 25 g 25 g
11436616 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11416616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24836.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1638-86-4 | C10H15O2P | 198,20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1638-86-4
Fórmula molecular C10H15O2P
Peso molecular (g/mol) 198.20
Número MDL MFCD00009086
Clave InChI RVDJLKVICMLVJQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phenylphosphonite, diethoxyphenylphosphine, phosphonous acid, phenyl-, diethyl ester, diethyl benzenephosphonite, diethyl phenyl-phosphonite, phosphonous acid, p-phenyl-, diethyl ester, pubchem6466, diethylphenylphosphonite, diethyl phenylphophonite, acmc-20al8o
PubChem CID 74225
Nombre IUPAC dietoxi(fenil)fosfano
SMILES CCOP(OCC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phenylphosphonite
Densidad 1.032
Punto de ebullición 64°C (0.7 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 5 g
Beilstein 2804900
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.2
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación