Learn More
Fenilmalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30372169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372169 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30372169 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444823500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Phenylmalonate
CAS 83-13-6
Fórmula molecular C13H16O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O4/c1-3-16-12(14)11(13(15)17-4-2)10-8-6-5-7-9-10/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-Fenilpropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 236.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.1049