Learn More
Dietil fenilmalonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751925 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
250 ml
5 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751925 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10193430 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10001620 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10376980 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10418300 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10751925 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150260025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-13-6 | C13H16O4 | 236.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-13-6
Número MDL MFCD00009144
Clave InChI FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
Nombre IUPAC 2-Fenilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phenylmalonate
Punto de fusión 16.0°C to 17.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 172.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H16O4
Fórmula lineal C2H5O2CCH(C6H5)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4903 to 1.4923
Cantidad 2.5 L
Beilstein 09, 854
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Peso molecular (g/mol) 236.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse