Learn More
Fenilmalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439706 250 g 250 g
11429706 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20234.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 83-13-6 | Molecular Formula: C13H16O4 | Molecular Weight: 236.267 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-13-6
Fórmula molecular C13H16O4
Peso molecular (g/mol) 236.267
Número MDL MFCD00009144
Clave InChI FGYDHYCFHBSNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phenylmalonate, diethyl 2-phenylmalonate, phenylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenyl-, diethyl ester, diethylphenylmalonate, 1,3-diethyl 2-phenylpropanedioate, malonic acid, phenyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, diethyl 2-phenylpropane-1,3-dioate, diethyl-phenylmalonate
PubChem CID 66514
Nombre IUPAC 2-Fenilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl phenylmalonate
Punto de fusión 15°C to 16°C
Densidad 1.096
Punto de ebullición 170°C to 172°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 120°C (248°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 250 g
Beilstein 614465
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.27
Porcentaje de pureza 98%