Learn More
Ortoformiato de dietilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11437044
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11437044 50 g 50 g
11427044 10 g 10 g
11447044 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11437044 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21498.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 14444-77-0 | C11H16O3 | 196.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14444-77-0
Fórmula molecular C11H16O3
Peso molecular (g/mol) 196.246
Número MDL MFCD00009228
Clave InChI QTURWMMVIIBRRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl phenyl orthoformate, diethoxymethoxy benzene, benzene, diethoxymethoxy, diethoxymethoxy-benzene, acmc-209csr, diethoxy phenoxy methane, diethoxymethoxy benzene #, diethylphenyl orthoformate, orthoformic acid diethyl phenyl ester
PubChem CID 84440
Nombre IUPAC dietoximetoxibenceno
SMILES CCOC(OCC)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl phenyl orthoformate
Punto de fusión -26°C
Densidad 1.015
Punto de ebullición 103°C to 104°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 50 g
Beilstein 1872634
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.25
Porcentaje de pureza 97%