Learn More
p-Toluensulfoniloximetilfosfonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30387812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30387812 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30387812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44526025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl p-Toluenesulfonyloxymethylphosphonate
CAS 31618-90-3
Fórmula molecular C12 H19 O6 P S
Cantidad 25 g
Sinónimo Phosphonic acid, P-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]-, diethyl ester (ACI), Diethyl P-[[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonate (ACI), Phosphonic acid, (hydroxymethyl)-, diethyl ester, p-toluenesulfonate (8CI), Phosphonic acid, [[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]methyl]-, diethyl ester (9CI), (Diethoxyphosphoryl)methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic acid (diethoxyphosphoryl)methyl ester, [[[(4-Tolyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonic acid diethyl ester, Diethoxyphosphorylmethyl tosylate, Diethyl (tosyloxy)methylphosphonate, Diethyl [[(p-toluenesulfonyl)oxy]methyl]phosphonate, Diethyl [[[(4-tolyl)sulfonyl]oxy]methyl]phosphonate, Diethyl p-tosyloxymethylphosphonate, Tosyloxymethyl diethyl phosphonate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19O6PS/c1-4-16-19(13,17-5-2)10-18-20(14,15)12-8-6-11(3)7-9-12/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)OCC
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonato de dietoxifosforilmetilo
Peso molecular (g/mol) 322.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.064