Learn More
Oxalopropionato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Oxalopropionate |
| CAS | 759-65-9 |
| Fórmula molecular | C9H14O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-oxo-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, Methyloxo-butanedioic Acid Diethyl Ester, Methyl-oxalacetic Acid Diethyl Ester, 2-Methyl-3-(oxo)succinic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methyl-3-oxo-1,4-butanedioate, Diethyl 2-Methyl-3-oxobutanedioate, Diethyl 2-Methyl-3-oxosuccinate, Diethyl 2-Oxo-3-methylsuccinate, Diethyl 3-Methyl-2-oxosuccinate, Diethyl Methyloxalacetate, Ethyl alpha-Ethoxalylpropionate, NSC 33946 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O5/c1-4-13-8(11)6(3)7(10)9(12)14-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)C(=O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-metil-3-oxobutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 202.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0841 |