Learn More
Oxalato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Oxalate |
| CAS | 95-92-1 |
| Fórmula molecular | C6H10O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethanedioic Acid 1,2-Diethyl Ester, Oxalic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ethanedioate, Ethyl Oxalate, NSC 8851 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | oxalato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0579 |