Learn More
Oxalato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481838 10,000 g 10000 g
11461838 500 g 500 g
11471838 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14498.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.142 g/mol
Diethyl oxalate is used to prepare active pharmaceutical ingredients (API), plastics and dyestuff intermediates. It is also used as a solvent for cellulose esters, ethers, resins, perfumes and lacquers for electronics. It is involved in the transesterification reaction with phenol to get dipheny oxalate. It is also involved in the Claisen condensation ketosteroids to prepare glyoxalyl derivatives. Further, it is used to prepare sym-1,4-diphenyl-1,4-dihydro-1,2,4,5-polytetrazine. In addition to this, it is utilized in the microemulsion synthesis of zinc oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El oxalato dietílico se utiliza para preparar intermedios de colorantes, plásticos y principios activos. También se utiliza como disolvente para ésteres de celulosa, éteres, resinas, perfumes y lacas para productos electrónicos. Participa en la reacción de transesterificación con fenol para obtener oxalato de difenilo. También participa en cetoesteroides por condensación de Claisen para preparar derivados de glioxalil. Además, se utiliza para preparar sim-1,4-difenil-1,4-dihidro-1,2,4,5-politetrazina. También se utiliza en la síntesis de microemulsión de nanopartículas de óxido de cinc.
Solubilidad
Miscible con alcoholes, éter y otros disolventes orgánicos comunes.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes de reducción, ácidos y bases. Sensible a la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-92-1
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.142
Número MDL MFCD00009119
Clave InChI WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
Nombre IUPAC oxalato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl oxalate
Punto de fusión -41°C
Densidad 1.077
Punto de ebullición 184°C to 186°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.41
Cantidad 10,000 g
Número UN UN2525
Beilstein 606350
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,3125
Información de solubilidad Miscible with alcohols,ether and other common organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%