Learn More
Oxalato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10487180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10487180 25 g Frasco de vidrio 25 g
15700819 500 g Frasco de vidrio 500 g
10784651 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10347430 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10207263 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10487180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 159180250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-92-1 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-92-1
Fórmula molecular C6H10O4
Peso molecular (g/mol) 146.14
Número MDL MFCD00009119
Clave InChI WYACBZDAHNBPPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl oxalate, diethyl ethanedioate, ethanedioic acid, diethyl ester, oxalic acid, diethyl ester, oxalic ether, diethyloxalate, ethyl oxalate van, oxalic acid diethyl ester, unii-860m3zwf6j, diethylester kyseliny stavelove
PubChem CID 7268
Nombre IUPAC oxalato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl oxalate
Acidez 0.01% max. (as oxalic acid)
Punto de fusión -41.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCO2C2H5
Índice de refracción 1.4085 to 1.4105
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 535
Fieser 01,250; 02,132; 07,106; 15,133
Índice Merck 15, 3142
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol and,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl oxalate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.