Learn More
Oxalato de dietilo-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Oxalate-13C2 |
| CAS | 150992-84-0 |
| Fórmula molecular | C413C2H10O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Diethyl Ethanedioate-13C2, Diethyl Oxalate-13C2, Ethyl Oxalate-13C2, NSC 8851-13C2, Ethanedioic Acid, Diethyl Ester-13C2, Ethanedioic Acid, 1,2-Diethyl Ester-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1 |
| SMILES | O=[13C]([13C](OCC)=O)OCC |
| Nombre IUPAC | Oxalato-13C2 de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 148.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.06 |