Learn More
Sal sódica de oxalacetato de dietilo, TRC
Código de producto. 30381188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30381188 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30381188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4446955G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Oxalacetate Sodium Salt
CAS 40876-98-0
Fórmula molecular C8H11NaO5
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-(Oxo)succinic Acid Diethyl Ester Monosodium Salt, Diethyl 2-Hydroxy-2-butenedioate Sodium Salt, Diethyl Oxobutanedioate Sodium Salt, Diethyl Sodiooxalacetate, Diethyl Sodium Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt, Sodium 1,4-Diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Sodium Diethyl Oxaloacetate, Sodium Diethyl Oxobutanedioate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11O5.Na/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].CCOC(=O)[CH-]C(=O)C(=O)OCC
Nombre IUPAC sodio; 2-oxobutanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 210.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0504