Learn More
Sal sódica de oxalacetato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Oxalacetate Sodium Salt |
| CAS | 40876-98-0 |
| Fórmula molecular | C8H11NaO5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-(Oxo)succinic Acid Diethyl Ester Monosodium Salt, Diethyl 2-Hydroxy-2-butenedioate Sodium Salt, Diethyl Oxobutanedioate Sodium Salt, Diethyl Sodiooxalacetate, Diethyl Sodium Oxalacetate, Oxalacetic Acid Diethyl Ester Sodium Salt, Sodium 1,4-Diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, Sodium Diethyl Oxalacetate, Sodium Diethyl Oxaloacetate, Sodium Diethyl Oxobutanedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11O5.Na/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;/q-1;+1 |
| SMILES | [Na+].CCOC(=O)[CH-]C(=O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | sodio; 2-oxobutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 210.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.0504 |