Learn More
Sal sódica de oxalacetato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487024 100 g 100 g
11497024 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487024 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21486.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210.161 g/mol
Diethyl oxalacetate sodium salt is used in the preparation of oxaloacetic acid. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de oxalacetato de dietilo se utiliza en la preparación del ácido oxaloacético. También se emplea como intermediario farmacéutico activo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua (1,2 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y agua/humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40876-98-0
Fórmula molecular C8H11NaO5
Peso molecular (g/mol) 210.161
Número MDL MFCD00035571
Clave InChI UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
Nombre IUPAC sodio; 1,4-dietoxi-1,4-dioxobut-2-en-2-olato
SMILES CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl oxalacetate sodium salt
Punto de fusión ∼185°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4279609
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water (1.2g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 95%