Learn More
Sal sódica de dietil oxalacetato, 95 %, práct., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10470841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10470841 100 g 100 g
10106913 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407371000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40876-98-0 | C8H11NaO5 | 210.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40876-98-0
Fórmula molecular C8H11NaO5
Peso molecular (g/mol) 210.16
Número MDL MFCD00035571
Clave InChI UJZUICGIJODKOS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo diethyl oxalacetate sodium salt, sodium z-1,4-diethoxy-1,4-dioxo-but-2-en-2-olate, ethyl sodium oxaloacetate, sodium-1,4-diethoxy-1,4-dioxobut-2-en-2-olate, ksc915o5n
PubChem CID 44134875
Nombre IUPAC sodio; 1,4-dietoxi-1,4-dioxobut-2-en-2-olato
SMILES CCOC(=O)C=C(C(=O)OCC)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl oxalacetate sodium salt
Color Beige a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C2H5OCOCH=C(ONa)COOC2H5
Cantidad 100 g
Índice Merck 14, 3836
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.16
Porcentaje de pureza 95%
Grado Práctico
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl oxalacetate sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2