Learn More
n-Propilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Diethyl n-propylmalonate was used in the synthesis of propylacrylic acid (PAA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El n-propilmalonato de dietilo se utilizaba en la síntesis de ácido propilacrílico (PAA, por sus siglas en inglés).
Solubilidad
Soluble en diclorometano, etanol y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Diethyl n-propylmalonate |
| Densidad | 0.987 |
| Punto de ebullición | 221°C to 222°C |
| Temperatura de inflamación | 91°C (197°F) |
| Índice de refracción | 1.4205 |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.25 |
| Porcentaje de pureza | 99% |