Learn More
n-Propilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470907 25 g 25 g
11480907 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11470907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23304.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2163-48-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Diethyl n-propylmalonate was used in the synthesis of propylacrylic acid (PAA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El n-propilmalonato de dietilo se utilizaba en la síntesis de ácido propilacrílico (PAA, por sus siglas en inglés).
Solubilidad
Soluble en diclorometano, etanol y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2163-48-6
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00009168
Clave InChI GRRSDGHTSMJICM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl propylmalonate, diethyl 2-propylmalonate, 1,3-diethyl 2-propylpropanedioate, diethyl n-propylmalonate, diethylpropylmalonate, propylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl-n-propylmalonate, malonic acid, propyl-, diethyl ester, diethyl propyl malonate
PubChem CID 16552
Nombre IUPAC 2-propilpropanodioato de dietilo
SMILES CCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl n-propylmalonate
Densidad 0.987
Punto de ebullición 221°C to 222°C
Temperatura de inflamación 91°C (197°F)
Índice de refracción 1.4205
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in Dichloromethane,Ethanol and Ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 99%