Learn More
Dietil N,N-(3'-piridilmetileno)bis(carbamato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl N,N-(3'-Pyridylmethylene)bis(carbamate) |
| CAS | 2744-17-4 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O4/c1-3-18-11(16)14-10(15-12(17)19-4-2)9-6-5-7-13-8-9/h5-8,10H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17) |
| SMILES | CCOC(=O)NC(NC(=O)OCC)c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | N-[(etoxicarbonilamino)-piridin-3-ilmetil]carbamato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1219 |