Learn More
n-Dodecilfosfonato de dietilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447807 5 g 5 g
15437807 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H37697.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4844-38-6
Fórmula molecular C16H35O3P
Peso molecular (g/mol) 306.427
Número MDL MFCD00015595
Clave InChI LRIWHHSVZCKNJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl dodecylphosphonate, phosphonic acid, dodecyl-, diethyl ester, diethyl 1-dodecyl phosphonate, phosphonic acid, p-dodecyl-, diethyl ester, dodecylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid,p-dodecyl-, diethyl ester
PubChem CID 78558
Nombre IUPAC 1-dietoxifosforildodecano
SMILES CCCCCCCCCCCCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl n-dodecylphosphonate
Color Incolora
Punto de ebullición 168°C (1.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.42
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido