Learn More
n-Butilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11391937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391937 100 mL 100 ml
11301947 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07539.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-08-4
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.28
Número MDL MFCD00009170
Clave InChI RPNFNBGRHCUORR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl butylmalonate, diethyl n-butylmalonate, butylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-butylmalonate, ethyl butylmalonate, propanedioic acid, butyl-, diethyl ester, unii-cyy2q744wb, cyy2q744wb, n-butylmalonic acid diethyl ester, malonic acid, butyl-, diethyl ester
PubChem CID 67244
Nombre IUPAC 2-butilpropanodioato de dietilo
SMILES CCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl n-butylmalonate
Densidad 0.982
Punto de ebullición 236°C to 239°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 100 mL
Beilstein 608785
Índice Merck 14,1576
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 99%