Learn More
N-butil-d9-malonato de dietilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl 2-(n-Butyl-d9)malonate |
| CAS | 1189865-34-6 |
| Fórmula molecular | C11 2H9 H11 O4 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H20O4/c1-4-7-8-9(10(12)14-5-2)11(13)15-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,4D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 225.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.1926 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |