Learn More
Metilfosfonato de dietilo-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Methylphosphonate-13C |
| CAS | 1342310-32-0 |
| Fórmula molecular | C413CH13O3P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bis(diethoxyphosphinyl)methane-13C, DEMP-13C, Diethoxymethylphosphine Oxide-13C, Diethyl Methanephosphonate-13C, O,O-Diethyl Methylphosphonate-13C, P-Methyl-phosphonic Acid Diethyl Ester-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13O3P/c1-4-7-9(3,6)8-5-2/h4-5H2,1-3H3/i3+1 |
| SMILES | [13CH3]P(=O)(OCC)OCC |
| Peso molecular (g/mol) | 153.12 |