Learn More
Metilfenilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Methylphenylmalonate |
| CAS | 34009-61-5 |
| Fórmula molecular | C4 H4 Cl N S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-phenyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylphenyl-malonic Acid Diethyl Ester, Methylphenyl-propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methyl-2-phenylmalonate, NSC 147481 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClNS/c5-3-4-6-1-2-7-4/h1-2H,3H2 |
| SMILES | ClCc1nccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-(clorometil)-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.599 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.975 |