Learn More
Metilmalonato de dietil, TRC
Código de producto. 30388131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30388131 25 g
30378067 5 g
30379932 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30388131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44443025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-08-5
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Sinónimo 2-Methylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Methylmalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-Methylmalonate, Diethyl Methylpropanedioate, Diethyl alpha-Methylmalonate, NSC 8700
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Methylmalonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0892