Learn More
Metilmalonato de dietil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Methylmalonate |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0892 |