Learn More
Metilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10615402 500 g Frasco de vidrio 500 g
10407750 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155145000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-08-5
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.2
Número MDL MFCD00009162
Clave InChI UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
Nombre IUPAC 2-metilpropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl methylmalonate
Nombre de nota 99%
Color Incolora
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(CH3)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4120 to 1.414
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 629
Fieser 05,216
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido