Learn More
Metilmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479982
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11479982 250 g 250 g
11469982 50 g 50 g
11459982 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479982 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12078.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 609-08-5 | C8H14O4 | 174.196 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-08-5
Fórmula molecular C8H14O4
Peso molecular (g/mol) 174.196
Número MDL MFCD00009162
Clave InChI UPQZOUHVTJNGFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl methylmalonate, methylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-methylmalonate, propanedioic acid, methyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-methylpropanedioate, diethylmethylmalonate, ethyl methylmalonate, diethyl methylpropanedioate, malonic acid, methyl-, diethyl ester, 2-methylmalonic acid diethyl
PubChem CID 11857
Nombre IUPAC 2-metilpropanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl methylmalonate
Densidad 1.02
Punto de ebullición 198°C to 199°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.413
Cantidad 250 g
Beilstein 637028
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 99%