Learn More
Metil-d3-malonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30379046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30379046 50 mg -
30376050 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30379046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44443250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54840-57-2
Fórmula molecular C8 2H3 H11 O4
Peso molecular (g/mol) 177.21
Nombre IUPAC Dietilo 2-(trideuteriometil)propanedioato
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Methyl-d3-malonate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O4/c1-4-11-7(9)6(3)8(10)12-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.108