Learn More
Meso-2,5-dibromoadipato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401250 5 g 5 g
11411250 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26347.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 869-10-3 | C10H16Br2O4 | 360.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 869-10-3
Fórmula molecular C10H16Br2O4
Peso molecular (g/mol) 360.04
Número MDL MFCD00075379
Clave InChI UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
Nombre IUPAC dietilo 2,5-dibromohexanodioato
SMILES CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl meso-2,5-dibromoadipate
Punto de fusión 64°C to 67°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.04
Porcentaje de pureza 98%