Learn More
Dietilmalonato, TRC
Código de producto. 30006898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006898 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30006898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44442010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Malonate
CAS 105-53-3
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C7H12O4
Cantidad 10 g
Sinónimo Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Malonic Acid Diethyl Ester, Propanedioic Acid Diethyl Ester, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane, Diethyl Propane-1,3-dioate, Diethyl Propanedioate, Ethyl Malonate, Malonate Diethyl Ester, Methanedicarboxylic Acid Diethyl Ester-, NSC 136903, NSC 8864;
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Peso molecular (g/mol) 160.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0736
Porcentaje de pureza >95%