Learn More
Dietilmalato-d2, TRC
Código de producto. 30383256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30383256 1 g
30368926 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30383256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4444241G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4303-49-5
Fórmula molecular C7 D2 H10 O4
Peso molecular (g/mol) 162.18
Sinónimo Propanedioic-2,2-d2 acid, 1,3-diethyl ester, Malonic-d2 acid, diethyl ester (7CI,8CI), Propanedioic-d2 acid, diethyl ester (9CI), Diethyl malonate-2,2-d2, Malonic-2,2-D2 acid diethyl ester
Nombre IUPAC Dietilo 2,2-dideuteriopropanedioato
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Malonate-d2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.086