Learn More
Malonato de dietilo-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Malonate-d2 |
| CAS | 4303-49-5 |
| Fórmula molecular | C7 D2 H10 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Propanedioic-2,2-d2 acid, 1,3-diethyl ester, Malonic-d2 acid, diethyl ester (7 CI,8 CI), Propanedioic-d2 acid, diethyl ester (9 CI), Diethyl malonate-2,2-d2, Malonic-2,2-D2 acid diethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuteriopropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.086 g/mol |
| Mostrar más |