Learn More
Malonato de dietilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 KG
25 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10070760 25 g Frasco de vidrio 25 g
10599240 500 g Frasco de vidrio 500 g
10192280 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10073943 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
11935021 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10070760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114450250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-53-3
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.17
Clave InChI IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
Nombre IUPAC propanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl malonate
Punto de fusión -50.0°C
Densidad 1.0550g/mL
Punto de ebullición 199.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH2CO2C2H5
Índice de refracción 1.4130 to 1.4150
Cantidad 25 g
Beilstein 02,573
Fieser 10,182; 13,69
Índice Merck 15,3878
Gravedad específica 1.055
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, ether and acetone
Viscosidad 2.14 mPa.s (10°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido