Learn More
Malonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462837 2500 g 2500 g
11452837 500 g 500 g
11472837 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15468.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    96.65€ / 2500 g
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105-53-3 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
Diethyl malonate is used in organic synthesis for the preparation of alpha-aryl malonates, mono-substituted and di-substituted acetic acid, barbiturates and artificial flavorings. It is also involved in the synthesis of pharmaceuticals like chloroquine, butazolidin and barbital. It acts as intermediate in the synthesis of vitamin B1, vitamin B6, non-steroidal anti-inflammatory agents agrochemicals and perfumes. In Knoevenagel condensation reaction, it reacts with benzaldehyde to get diethyl benzylidenemalonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el malonato de dietilo se utiliza en la síntesis orgánica para la preparación de malonatos alfa-arilo, ácido acético mono y disustituido, barbitúricos y aromas artificiales. También participa en la síntesis de fármacos como la cloroquina, la butazolidina y el barbital. Actúa como intermediario en la síntesis de la vitamina B1, vitamina B6, agentes antiinflamatorios no esteroideos, agroquímicos y perfumes. En la reacción de condensación de Knoevenagel, reacciona con el benzaldehído para obtener el bencilidenemalonato de dietilo.
Solubilidad
miscible con alcohol etílico, éter, cloroformo y benceno. Ligeramente miscible con agua.
Notas
incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105-53-3
Fórmula molecular C7H12O4
Peso molecular (g/mol) 160.169
Número MDL MFCD00009195
Clave InChI IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl malonate, malonic ester, propanedioic acid, diethyl ester, dicarbethoxymethane, malonic acid, diethyl ester, carbethoxyacetic ester, malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl propanedioate, ethyl propanedioate, ethyl malonate van
PubChem CID 7761
Nombre IUPAC propanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl malonate
Punto de fusión -50°C
Densidad 1.055
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.414
Cantidad 2500 g
Beilstein 774687
Índice Merck 14,3823
Información de solubilidad Miscible with ethyl alcohol,ether,chloroform and benzene. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido