Learn More
Dietilo Malonato-2-13C, TRC
Código de producto. 30134642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134642 50 mg 50 miligramos
30133354 100 mg 100 miligramos
30009399 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44442150MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67035-94-3
Fórmula molecular C613CH12O4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo Diethyl Ester Propanedioic-2-13C Acid, Propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester-13C, Malonic Acid Diethyl Ester-13C, Propanedioic Acid Diethyl Ester-13C, Carbethoxyacetic Ester, Dicarbethoxymethane-13C, Diethyl Propane-1,3-dioate-13C, Diethyl Propanedioate-13C;Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester
SMILES O=C(OCC)[13CH2]C(OCC)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Diethyl Malonate-2-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5+1
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.