Learn More
Malonato de dietilo-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Malonate-13C2 |
| CAS | 77386-82-4 |
| Fórmula molecular | C513C2H12O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Propanedioic-1,3-13C2 Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i6+1,7+1 |
| SMILES | CCO[13C](=O)C[13C](=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (1,3-^{13}C_{2})propanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0803 |